Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE membranmoduler
Artikelnummer. 11937831 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE
PerfectION Combined NO-3 ISE
perfectION Kombineret Ca-2 ISE
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11937831 PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE Hver
11907941 PerfectION Combined NO-3 ISE Hver
11987931 perfectION Kombineret Ca-2 ISE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11937831 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344821
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PerfectION kombineret membranmodul gør ISE let
  • Giver mulighed for præcise bestemmelser og udskiftelige membraner for en optimal ionmåling
  • Kombineret ion-selektiv elektrode
  • Polymer membran
  • Lemo stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Kan let flyde gennem krydset og krydset renses optimalt mellem målingerne og elektrolytten kan nemt tømmes og genopfyldes
Konnektortyper LEMO
Type påfyldningsopløsning ISA
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 104 °F
Til brug med (udstyr) PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Combined ISE Membrane module