Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE-elektroder
Artikelnummer. 11997821
Skift visning
Parameter:
Calcium
Cyanid
Jodid
Klorid
Nitrat
Sølv/Sulfid
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Parameter Pakningsstørrelse
11997821 Calcium Hver
11977821 Klorid Hver
11967821 Sølv/Sulfid Hver
11987821 Cyanid Hver
11917831 Jodid Hver
11947831 Nitrat Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11997821 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12910.00 DKK
    11099.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 1810.45 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Få en alt-i-én-løsning med SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE-elektroder. Det geniale klik& Clear™ pressemekanisme giver mulighed for hurtig rengøring og sikrer stabile aflæsninger selv i vanskelige prøver.
  • Udvælgelsen af ionselektive elektroder (ISE) er lige så stor som rækkevidden af forskellige ioner
  • Den specielle Click-overgang & Clear™ muliggør en optimal kontakt mellem elektrolytopløsningen og prøven
  • Med de dedikerede løsninger kan prøven optimalt forberedes til vellykket måling af ionkoncentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Ca+2-ioner
Konnektortyper Lemo
Type påfyldningsopløsning ISA
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) 0,02 til 40.100 mg/L
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 104 °F
Elektrode Kombineret ISE elektrode
Til brug med (udstyr) Alle pH-, mV-målere eller ionometre
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Kombinations-ISE
Parameter Calcium
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.