Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE-elektroder
Artikelnummer. 11987821 Shop alle Mettler Toledo produkter
Parameter:
Calcium
Cyanid
Jodid
Klorid
Nitrat
Sølv/Sulfid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11987821
Brand: Mettler Toledo™ 51344809
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få en alt-i-én-løsning med SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE-elektroder. Det geniale klik& Clear™ pressemekanisme giver mulighed for hurtig rengøring og sikrer stabile aflæsninger selv i vanskelige prøver.
  • Så stort som udvalget af forskellige ioner er udvalget af ionselektive elektroder (ISE)
  • Det specielle klik& Klar™ junction muliggør en optimal kontakt mellem elektrolytopløsningen og prøven
  • Med de dedikerede opløsninger kan prøven forberedes optimalt til vellykket måling af ionkoncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer CN - ioner
Konnektortyper Lemo
Type påfyldningsopløsning ISA
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) 0,2 til 260 mg/L
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 176 °F
Elektrode Kombineret ISE elektrode
Til brug med (udstyr) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination ISE
Parameter Cyanid