Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinerede ISE-elektroder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Parameter:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Så stort som udvalget af forskellige ioner er udvalget af ionselektive elektroder (ISE)
- Det specielle klik& Klar™ junction muliggør en optimal kontakt mellem elektrolytopløsningen og prøven
- Med de dedikerede opløsninger kan prøven forberedes optimalt til vellykket måling af ionkoncentration
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | NO -3 ioner |
| Konnektortyper | Lemo |
| Type påfyldningsopløsning | ISA |
| Materiale | Epoxy |
| Driftsområde (metrisk) | 0,1 til 14000 mg/L |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 104 °F |
| Elektrode | Kombineret ISE elektrode |
| Til brug med (udstyr) | All pH, mV Meters or Ionometers |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 40 °C |
| Type | Elektrode |
| Vis mere |