Description
- Ledningsevne, resistivitet, TDS og saltindholdsmåler, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af pH, opløst oxygen, ISE, BOD, Redox/ORP og ISFET
- Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
- 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
- Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
- Eksporter data til en printer, Excel fil, eller LIMS system
- Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
- Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
- Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
- Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
Specifications
Specifications
| Inkluderer | S700 ledningsevnemåler, InLab Sporledningsevneelektrode, Flow-celle, elektrodeholder, EasyDirect pH-aktiveringsnøgle, testcertifikat, ledningsevne/DO-målingsvejledning |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,5 % |
| Kalibreringspunkter | 13 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede standarder |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm |
| Temperaturkompensation | 20 °C |
| Rækkevidde (saltholdighed) | 0 til 80 psu |
| Rækkevidde (TDS) | 0,001 mg/l til 1000 g/l |
| Temperaturområde (metrisk) | -30 °C til +130 °C |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Show More |