Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S700 ledningsevne bordmåler
Artikelnummer. 13410679 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Type:
S700 Kit med InLab 731 ISM
S700-Basic
S700-Trace med InLab Spor
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
13410679 S700-Basic Hver
13430679 S700 Kit med InLab 731 ISM Hver
13450679 S700-Trace med InLab Spor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13410679 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30046244
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
S700-måleren måler ledningsevne, resistivitet, TDS og saltholdighed. Dens muligheder kan udvides med yderligere moduler til at måle pH, opløst oxygen, ISE, BOD, Redox/ORP og ISFET. Indeholder en intuitiv berøringsskærm og mulighed for at oprette målingsgenveje.
  • Ledningsevne, resistivitet, TDS og saltindholdsmåler, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af pH, opløst oxygen, ISE, BOD, Redox/ORP og ISFET
  • Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
  • 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
  • Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
  • Eksporter data til en printer, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
  • Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
  • Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer S700 ledningsevnemåler, elektrodeholder, 2 standardposer hver til 1413 uS/cm og 12,88 mS/cm, EasyDirect pH aktiveringsnøgle, testcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Kalibreringspunkter 13 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede standarder
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Temperaturkompensation 20 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 psu
Rækkevidde (TDS) 0,001 mg/l til 1000 g/l
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Rækkevidde (resistivitet) 0,01 til 100 megohm/cm
Datapunkter Mindst 20.000 datapunkter, 250 analyser
Indgange Integrerede grænseflader (USB , RS232 og Ethernet)
Model- S700 ledningsevnemåler
Sensortyper Ledningsevne
Type S700-Basic