Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S500 pH/ISE bænkmåler
Shop alle Mettler Toledo produkter
Produkttype:
Måler med biokit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
pH/ISE-måler
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ionselektiv (ISE), pH-, redox/ORP- og ISFET-måler, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af ledningsevne, resistivitet, opløst oxygen, saltholdighed, TDS og BOD
- Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
- 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
- Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
- Eksporter data til en printer, Excel fil, eller LIMS system
- Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
- Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
- Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
- Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA |
| Nøjagtighed (koncentration) | ±0,5 % |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 13 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede standarder |
| Kalibreringspunkter (ISE) | Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper |
| Kalibreringspunkter (pH) | Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper |
| Datapunkter | 20,000 |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | TFT |
| Vis mere |