Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S500 pH/ISE bænkmåler
Artikelnummer. 13460679 Shop alle Mettler Toledo produkter
Produkttype:
Måler med biokit
Seven2Go Pro S8 pH/mV og Ion Meter: Fluorid Kit
pH/ISE-måler
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13460679
Brand: METTLER TOLEDO™ 30046248
S500-måleren udfører ionselektive (ISE), pH-, redox/ORP- og ISFET-målinger. Det kan udvides med yderligere moduler til at måle ledningsevne, resistivitet, DO, saltholdighed, TDS og BOD. Den har en intuitiv berøringsskærm og mulighed for at lave målingsgenveje.
  • Ionselektiv (ISE), pH-, redox/ORP- og ISFET-måler, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af ledningsevne, resistivitet, opløst oxygen, saltholdighed, TDS og BOD
  • Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
  • 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
  • Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
  • Eksporter data til en printer, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
  • Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
  • Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Nøjagtighed (koncentration) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±0,1 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 13 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede standarder
Kalibreringspunkter (ISE) Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper
Kalibreringspunkter (pH) Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper
Datapunkter 20,000
Kanaler 1
Display Type TFT
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 0,001μ S/cm til 2000 mS/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,001μ S/cm til 2000 mS/cm
Rækkevidde (TDS) 0,001μ S/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (ISE) 0,001 til 1
Opløsning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Inkluderer S500 pH/ISE meter, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, EasyDirect pH aktiveringsnøgle, testcertifikat
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Hukommelse 250 analyser (20.000 datapunkter)
Model- S500 pH/ISE-måler
Produkttype pH/ISE-måler
Rækkevidde (koncentration) 0,001 til 999999mg/L ppm, 0,0001 til 100mol/L %, 0,001 til 100000mmol/L
Rækkevidde (ISE) 0 til 999999 mg/l
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 1
Opløsning (mV) 0.1/1mV
Opløsning (resistivitet) 0,001 til 1
Opløsning (saltholdighed) 0,001 til 1
Opløsning (TDS) 0,001 til 1
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C