Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S475 pH/ledningsevne/ISE bordmåler
Artikelnummer. 13420689 Shop alle Mettler Toledo produkter
Område (pH):
-2 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13420689
Brand: METTLER TOLEDO™ 30046255
S475-måleren udfører pH, ledningsevne, resistivitet, ionselektiv, saltholdighed, TDS, Redox/ORP og ISFET-målinger. Den kan udvides med et ekstra modul til at måle DO/BOD. Den har en intuitiv berøringsskærm, målingsgenveje og kan eksportere data til en printer, Excel , eller LIMS system.
  • pH, ledningsevne, resistivitet, ISE, saltholdighed, TDS, Redox/ORP og ISFET meter, der kan udvides med et ekstra målemodul til måling af opløst ilt og BOD
  • Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
  • 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
  • Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
  • Eksporter data til en printer, Excel fil, eller LIMS system
  • Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
  • Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
  • Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Kanaler Multi-kanal
Display Type TFT
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 0,01 til 100 Mohm/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 psu, ppt
Rækkevidde (TDS) 0,001 mg/l til 1000 g/l
Opløsning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Inkluderer S475 pH/ledningsevne/ISE-måler, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 4,01, 7, 9,21 og 10,01, 2 bufferposer hver til pH 1413 mS/cm og 12,88 mS/cm, testcertifikat
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Hukommelse 250 analyser (20.000 datapunkter)
Model- S475 pH/ledningsevne/ISE-måler
Rækkevidde (ISE) 0,001 til 999999mg/L ppm, 0,0001 til 100mol/L %, 0,001 til 100000mmol/L
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (mV) 0.1/1mV
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C