Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/ledningsevne-bordmåler
Artikelnummer. 13496618
Skift visning
Model-:
Meter, standardudstyr
Måler, USP/EP overholdelsessæt
S470 pH/ledningsevne-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
13496618 S470 pH/ledningsevne-måler Hver
13400689 Meter, standardudstyr Hver
13457816 Måler, USP/EP overholdelsessæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13496618 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30046252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26683.20 DKK
    23282.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 3400.40 DKK
    12% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
S470-måleren måler pH, ledningsevne, resistivitet, redox/ORP, TDS, saltholdighed og ISFET. Den kan udvides med yderligere moduler til at måle opløst ilt, BOD og ISE. Den har en intuitiv touchskærm, genveje til målinger og kan eksportere data til en printer, Excel fil eller LIMS system.
  • Måler til pH, ledningsevne, resistivitet, redox/ORP, TDS, saltholdighed og ISFET, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af opløst oxygen, ISE og BOD
  • Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
  • 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
  • Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
  • Kompatibel med vores ISM elektroder, der opfanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet
  • Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
  • Eksporter data til en printer, Excel fil eller LIMS system
  • Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
  • Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
  • Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
Bemærk: pH- og ledningsevneelektroder er ikke inkluderet; solgt separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±0,1 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 13 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede standarder
Kalibreringspunkter (ISE) Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper
Kalibreringspunkter (pH) Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper
Datapunkter 20,000
Display Type TFT
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 0,01 til 100 Mohm/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,001 mg/l til 1000 g/l
Opløsning (ISE) 0,001 til 1
Opløsning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Inkluderer S470 pH/ledningsevne-måler, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, 2 standardposer hver til 1413 uS/cm og 12,88 mS/cm, EasyDirect pH-aktiveringsnøgle, testcertifikat
Model- S470 pH/ledningsevne-måler
Rækkevidde (ISE) 0 til 999999 mg/l
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (mV) 0.1/1mV
Opløsning (resistivitet) 0,001 til 1
Opløsning (saltholdighed) 0,001 til 1
Opløsning (TDS) 0,001 til 1
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C