Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 Benchtop pH Meter
Artikelnummer. 13440679 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
Måler, bio-/livsvidenskabeligt sæt
Måler, standardsæt
S400 pH-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
13440679 S400 pH-måler Hver
13457806 Måler, standardsæt Hver
13420679 Måler, bio-/livsvidenskabeligt sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13440679 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30046240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
S400-måleren måler pH, redox/ORP og ISFET. Det kan udvides med yderligere moduler til at måle ledningsevne, resistivitet, opløst oxygen, BOD, ISE, saltholdighed og TDS. Den har en intuitiv berøringsskærm, mulighed for at oprette målingsgenveje og kan eksportere data til en printer, Excel eller LIMS-system.
  • pH-, Redox/ORP- og ISFET-måler, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af ledningsevne, resistivitet, opløst oxygen, ISE, saltholdighed, TDS og BOD
  • Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
  • 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
  • Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
  • *Kompatibel med vores ISM-elektroder, der registrerer og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
  • Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
  • Eksporter data til en printer, Excel-fil eller et LIMS-system
  • Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
  • Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
  • Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
  • Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
  • Forebyggende vedligeholdelse og service tilgængelig gennem METTLER TOLEDO Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderer S400 pH-meter; elektrodeholder; 2 bufferposer til pH 4,01, 7, 9,21 og 10,01; EasyDirect pH-aktiveringsnøgle (pH datastyringssoftware); prøvecertifikat
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,1
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Udgange USB, RS-232, Ethernet
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000
Opløsning (mV) 0.1/1mV
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type TFT
Hukommelse 250 analyser (20.000 datapunkter)
Datapunkter 20,000
Model- S400 pH-måler
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 1
Kanaler 1
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 13 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede standarder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.