Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 Benchtop pH Meter
Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
Måler, bio-/livsvidenskabeligt sæt
Måler, standardsæt
S400 pH-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH-, Redox/ORP- og ISFET-måler, der kan udvides med yderligere målemoduler til måling af ledningsevne, resistivitet, opløst oxygen, ISE, saltholdighed, TDS og BOD
- Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
- 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
- Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
- *Kompatibel med vores ISM-elektroder, der registrerer og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
- Eksporter data til en printer, Excel-fil eller et LIMS-system
- Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
- Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
- Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
- Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
- Forebyggende vedligeholdelse og service tilgængelig gennem METTLER TOLEDO Service
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | S400 pH-måler; InLab Rutine Pro-ISM elektrode; elektrodeholder; ; 2 bufferposer til pH 4,01, 7, 9,21 og 10,01; EasyDirect pH-aktiveringsnøgle (pH datastyringssoftware); test certifikat; pH-målingsguide; Multibens-BNC/RCA-elektrodekabel 1,2 m |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Udgange | USB, RS-232, Ethernet |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Kalibreringspunkter (pH) | Maks. 5 punkter, 8 foruddefinerede og 20 brugerdefinerede buffergrupper |
| Rækkevidde (mV) | -2000 til 2000 |
| Opløsning (mV) | 0.1/1mV |
| Vis mere |