Få mere at vide
Mettler Toledo™ Udvidelsesmoduler til SevenExcellence™ Meter
Artikelnummer. 13440689 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
Blankt modul
Konduktivitetsmodul
pH/ion-modul
pH/mV-modul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13440689
Brand: Mettler Toledo™ 30034471
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det modulære design af SevenExcellence giver dig mulighed for til enhver tid at udvide dit instrument med yderligere måleparametre til fremtidige behov.
Du skal blot tilføje den nye udvidelsesenhed, tænde for instrumentet, og den nye udvidelsesenhed genkendes automatisk og er klar til brug! SevenExcellence passer til i alt tre udvidelsesenheder i enhver sammensætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (mV) ±0,1 mV
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Type pH/ion-modul
pH-område -2 til 20
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000mV
Opløsning (mV) 0.1/1mV
Opløsning (pH) 0.001/0.01/0.1
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +130 °C