Få mere at vide
Mettler Toledo™ Udvidelsesmoduler til SevenExcellence™ Meter
Artikelnummer. 13430689 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Type:
Blankt modul
Konduktivitetsmodul
pH/ion-modul
pH/mV-modul
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
13430689 Konduktivitetsmodul Hver
13410689 pH/mV-modul Hver
13440689 pH/ion-modul Hver
13450689 Blankt modul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13430689 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30034473
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det modulære design af SevenExcellence giver dig mulighed for til enhver tid at udvide dit instrument med yderligere måleparametre til fremtidige behov.
Du skal blot tilføje den nye udvidelsesenhed, tænde for instrumentet, og den nye udvidelsesenhed genkendes automatisk og er klar til brug! SevenExcellence passer til i alt tre udvidelsesenheder i enhver sammensætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Type Konduktivitetsmodul
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 psu
Rækkevidde (TDS) 0,001mg/L til 1000g/L
Opløsning (ledningsevne) ±0,5 %
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +130 °C
Til brug med (udstyr) SevenExcellence Bænkmålere