Få mere at vide
Mettler Toledo™ S975 SevenExcellence™ pH/ledningsevne/Ion/DO-målersæt
Artikelnummer. 16031002 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
S975-UMIX
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 16031002
Brand: Mettler Toledo™ 30092989
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Indeholder
SevenExcellence pH/mV, Conductivity, DO, Ion multikanalmåler (instrument med en pH/Ion, ledningsevne og DO ekspansionsenhed); samt en InLab™ Ekspert Pro-ISM (pH), en InLab 731-ISM (ledningsevne) og InLab OptiOx (digitale DO) sensorer; pH-buffere; ledningsevne standarder; og iltfri kalibreringstabletter; guider til pH-, ion-, ledningsevne- og DO-målinger; og en uMix magnetisk omrører, uPlace™ elektrodeholder, semi-transparent dæksel, LabX direct pH pc-software, overensstemmelseserklæring og testcertifikat.
Professionelt modulopbygget triple-kanal instrument til måling af ionkoncentrationer, pH, mV/ORP, rel. mV, ledningsevne, saltholdighed, TDS, resistivitet og ledningsevne aske
Denne multiparameter bordmåler giver dig mulighed for at måle pH/mV, rel. mV/ORP, en lang række konduktivitetsbaserede målinger (TDS, saltholdighed, resistivitet, konduktivitetsaske) for at bestemme opløst oxygen i prøver enten ved brug af digital eller polarografisk teknologi og til at måle koncentrationen og aktiviteten af ioner i opløsning. Professionelt, men alligevel intuitivt instrument med touchscreen-betjening, som nemt kan håndtere de mest komplekse applikationer og opfylder strenge krav på regulerede markeder.
  • Professionel kalibreringssupport, inkl. automatisk kalibrering med Rondolino prøveskifter
  • Stort 7 tommer farvedisplay og intuitiv menuvejledning på ti sprog
  • Fleksibelt metodekoncept for høj reproducerbarhed og sikkerhed
  • Ekstra sikkerhed takket være sofistikeret brugerstyring og intelligent sensorstyring (ISM™ )
  • Integrerede grænseflader (USB , RS232 og Ethernet) til dataudveksling
  • Omfattende servicepakke inklusive IQ/OQ/PQ
  • uPlace™ elektrodeholderen har perfekt lodret bevægelse; kan betjenes med én hånd og bruges enten fritstående eller fastgjort til venstre eller højre side af instrumentet
  • LabX direct pH pc-software: til overførsel af måledata i realtid og arkivering af dine resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SevenExcellence pH/Ion/C/DO meter S975-K
Kanaler Multi-kanal
Display Type Farve TFT
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, Ledningsevne, Opløst ilt
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0 to 600%
Rækkevidde (ledningsevne) 0.001 to 2000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2,000 til 20,000
Rækkevidde (resistivitet) 0.01 to 100 Mohm-cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0.001 to 1000 g/L
Opløsning (ISE) 0.001 mg/L
Opløsning (pH) 0.001
Temperaturområde (metrisk) -30°c to +130°C
Inkluderer SevenExcellence pH/mV, Conductivity, DO, Ion multikanalmåler (instrument med en pH/Ion, ledningsevne og DO ekspansionsenhed); samt en InLab™ Ekspert Pro-ISM (pH), en InLab 731-ISM (ledningsevne) og InLab OptiOx (digitale DO) sensorer; pH-buffere; ledningsevne standarder; og iltfri kalibreringstabletter; guider til pH-, ion-, ledningsevne- og DO-målinger; og en uMix magnetisk omrører, uPlace™ elektrodeholder, semi-transparent dæksel, LabX direct pH pc-software, overensstemmelseserklæring og testcertifikat.
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Hukommelse 250 analyser (20.000 datapunkter)
Model- S975-UMIX
Produkttype S975 SevenExcellence pH/ledningsevne/Ion/DO-måler