Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ S479 SevenExcellence™ pH/ledningsevne/DO bænkmålersæt
Shop alle Mettler Toledo produkterBeskrivelse
Indeholder
SevenExcellence pH/mV/ledningsevne/DO tredobbelt kanalmåler (instrument med en pH/mV, ledningsevne og DO ekspansionsenhed); samt en InLab™ ExpertPro-ISM (pH), InLab 731-ISM (ledningsevne) og InLab OptiOx (digital DO) sensor; pH-buffere; ledningsevne standarder; og iltfri kalibreringstabletter; guider til pH, ledningsevne og DO-måling; uPlace™ elektrodeholder, semi-transparent dæksel, betjeningsvejledning, installation, LabX™ direkte pH PC-software, overensstemmelseserklæring og testcertifikat
S479 meter sæt indeholdende SevenExcellence måler, elektrode og tilbehør til at udføre pH, ledningsevne, opløst oxygen, resistivitet, saltholdighed, TDS, BOD, Redox/ORP og ISFET målinger
- De SevenExcellence kan udvides med yderligere moduler til at måle pH, ledningsevne, resistivitet, ISE, saltholdighed, TDS, Redox/ORP og ISFET
- Opret nemt måle- og kalibreringsgenveje
- 7 tommer farveberøringsskærm med intuitiv menunavigation
- Kompatibel med en lang række elektroder til enhver applikation
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- Måler forbinder til elektroder via BNC; S7 til BNC-kabler tilgængelige
- Eksporter data til en printer, Excel fil, eller LIMS system
- Automatisering tilgængelig til målinger og rengøring ved applikationer med høj gennemstrømning
- Administrer brugertilladelser og adgang for at sikre dataintegritet
- Kompatibel med LabX-software til avanceret datastyring og overholdelse af 21CFR del 11
- Valgfri omfattende kvalifikationspakke tilgængelig, inklusive IQ/OQ/PQ
- Forebyggende vedligeholdelse og service tilgængelig gennem METTLER TOLEDO Service
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SevenExcellence pH/Cond/DO meter S479-K |
| Kanaler | Flere |
| Display Type | Farve TFT |
| IP-vurdering | IP54 |
| Måletilstande | pH, Ledningsevne, Opløst ilt |
| Procent mætningsområde Polarografisk DO | 0 to 600% |
| Rækkevidde (mV) | -2000 til 2000 mV |
| Område (pH) | -2,000 til 20,000 |
| Rækkevidde (resistivitet) | 0.01 to 100 MOhm-cm |
| Rækkevidde (saltholdighed) | 0 til 80 ppt |
| Vis mere |