Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Refracto™ 30GS bærbart refraktometer
Artikelnummer. 10515083
Skift visning
Brydningsindeks:
1,32 til 1,65
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Brydningsindeks Pakningsstørrelse
10515083 1,32 til 1,65 Hver
1 options
Artikelnummer. 10515083 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51324660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Det håndholdte digitale refraktometer returnerer nøjagtige og præcise resultater inden for få sekunder, vist i de nødvendige måleenheder. Tilbyder et udvidet måleområde på grund af sit specielle prismedesign. Anvendes til målinger i laboratorie- og produktionsmiljøer.
  • Kompakt og nemt at bruge
  • Safirprisme : fastholdt af en ring af hårdt forgyldt messing. Safir har et højere brydningsindeks og en bedre varmeledningsevne end glas
  • Temperaturkompensation : bestemmer temperaturen og korrigerer derefter brydningsindekset til en standardtemperatur på 20 C °eller enhver anden temperatur, som brugeren definerer
  • Grænseflade i almindeligt sprog : viser resultater og indstillinger i almindeligt sprog
  • Brugervenlighed : gør betjeningen nem og effektiv, resultaterne vises på baggrundsbelyst LCD-display
  • Omfattende resultatopbevaring : gemmer op til 1100 resultater inklusive prøveidentifikation, måleenhed, temperaturkompensationskoefficient, dato og klokkeslæt
  • Overfør dataene, når du vil : overfør data til pc eller printer ved hjælp af IR-interface. Til dette formål kræves infrarød/RS-232-konverter (51325006).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Refraktometre, bærbare
Skala Range 0 til 85 Brix
Brydningsindeks 1,32 til 1,65
Model- REFRACTO 30GS
Prøvevolumen 0.3 mL
Kalibrering Med rent vand
Nøjagtighed ±0,0005nD,± 0,2% Brix
Opløsning 0,0001nD, 0,1% Brix
Vise Baggrundsbelyst LCD
Inkrementer 0.0001
Belysningstype λ = 589,3 nm
Til brug med (applikation) Kompakt og nemt at bruge, ideelt til målinger i laboratorie- og produktionsmiljøer
Inkluderer Safir prisme
Certificeringer/compliance ASTM D3321
IP-vurdering IP54
Vægt (engelsk) 8,8 oz.
Vægt (metrisk) 250 g
Dimensioner (L x B x H) 185 x 55 x 60 mm
Højde (engelsk) 2,36
Højde (metrisk) 60 mm
Længde (engelsk) 7,28 tommer
Længde (metrisk) 185 mm
Bredde (engelsk) 2,17 tommer
Bredde (metrisk) 55 mm
Omgivelsestemperatur (metrisk) 5 °C til 35 °C
Temperatur nøjagtighed ± 0,2°C
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Temperaturopløsning 0,1°C
Strømforsyningsdetaljer 2 x LR3, 1,5 V, type AAA med cirka 60 timers batterilevetid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.