Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH-elektrodetilbehør: Gennemstrømningscelle
Artikelnummer. 10085621 Shop alle Mettler Toledo produkter
Til brug med (udstyr):
Elektrode U402-611-DPA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10085621
Brand: Mettler Toledo™ 59904354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med elektrode U402-611-DPA
Til elektrode LoT402-611, termostatbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektrode U402-611-DPA
Type Flowcelle