Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Ionselektive elektroder (ISE)
Artikelnummer. 11997811
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
S7 BNC-kabel
Model-:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode
perfectION CI-kombinationselektrode
perfectION CN-kombinationselektrode
perfectION CU2+ kombinationselektrode
perfectION Ca+2 kombinationselektrode
perfectION DX223-Na+ halvcelleelektrode
perfectION DX235-Cl- Halvcelleelektrode
perfectION FI- Kombinationselektrode
perfectION I- Kombinationselektrode
perfectION K+ kombinationselektrode
perfectION NO3- Kombinationselektrode
perfectION Na+ kombinationselektrode
perfectION Pb2+ kombinationselektrode
Måleområde:
0,002 til 23000 mg/L
0,005 til 127000 mg/L
0,02 mg/ - mættet opløsning
0,02 til 40100 mg/L
0,04 til 39000 mg/L
0,1 til 14000 mg/L
0,2 til 20700 mg/L
0,2 til 260 mg/L
1,0 til 1 x 10-7 mol/L
1,0 til 1,0-5 mol/L
1,8 til 35500 mg/L
6,4 x 10 -6354 mg/L
Ag+: 0,01 til 108000 mg/L; S2-: 0,003 til 32000 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Model- Måleområde Pakningsstørrelse
11997811 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION CN-kombinationselektrode 0,2 til 260 mg/L Hver
11987811 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION CI-kombinationselektrode 1,8 til 35500 mg/L Hver
11977811 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION Ca+2 kombinationselektrode 0,02 til 40100 mg/L Hver
11907821 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION CU2+ kombinationselektrode 6,4 x 10 -6354 mg/L Hver
11967811 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode Ag+: 0,01 til 108000 mg/L; S2-: 0,003 til 32000 mg/L Hver
10566415 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION FI- Kombinationselektrode 0,02 mg/ - mættet opløsning Hver
11927821 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION I- Kombinationselektrode 0,005 til 127000 mg/L Hver
11947821 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION NO3- Kombinationselektrode 0,1 til 14000 mg/L Hver
11937821 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION K+ kombinationselektrode 0,04 til 39000 mg/L Hver
10145642 S7 BNC-kabel perfectION DX223-Na+ halvcelleelektrode 1,0 til 1 x 10-7 mol/L Hver
11917821 S7 BNC-kabel perfectION Na+ kombinationselektrode 0,002 til 23000 mg/L Hver
10067810 S7 BNC-kabel perfectION DX235-Cl- Halvcelleelektrode 1,0 til 1,0-5 mol/L Hver
11957821 Fast 1,2 m BNC Kabel perfectION Pb2+ kombinationselektrode 0,2 til 20700 mg/L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11997811 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51344709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11220.00 DKK
    9654.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 1565.37 DKK
    13% Slukket
På lager
Et udvalg af ISE-prober til påvisning af koncentration af forskellige frie ioner.
  • Inden første brug, skyl elektroden med destilleret vand og læg den i blød i den relevante standard i 24-48 timer og fyld derefter med referenceelektrolyt (se tabellen ovenfor)
  • ISA (ionisk styrkejustering) opløsning skal tilsættes til alle kalibreringsstandarder og prøver før måling for at få nøjagtige resultater
  • Se elektrodebrugervejledningen for passende forhold mellem ISA-opløsning og prøvevolumen
  • Tilsæt påfyldningsopløsning hver dag før brug af elektroden (mindst 2,5 cm over prøveniveauet i bægeret)
  • Sørg for at skrue hætten godt fast umiddelbart efter brug
  • Fyldningsopløsningen inde i elektroden bør ikke have lov til at fordampe, da krystallisation vil resultere
  • For opbevaring mellem målinger og op til tre dage, opbevares i den relevante standard
  • For langtidsopbevaring henvises til den specifikke ISE-elektrodebrugervejledning
  • Sensormembranen vil slides over tid; hver membran kan holde omkring seks måneder ved normal brug, men den faktiske levetid vil afhænge af den type prøver, der måles
  • Konkurrerende ioninterferenser er almindelige. Se ISE-elektrodebrugervejledningen for potentielle interferenser
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence Bordplade, Seven2Go , og SevenGo Transportabel
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Til bestemmelse af cyanidioner
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Nødvendige løsninger: Reference elektrolyt - Ionelektrolyt B - 51344751 ionstyrkejusterer - 10 mol NaOH-
Type påfyldningsopløsning Ionelektrolyt B
Længde (engelsk) 4,75 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 3.9 ft.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.2 m
Materiale Epoxy
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 176 °F
pH-område 10 til 14
Interferenser 10 NaOHmol/L
membran Fast tilstand
Model- perfectION CN-kombinationselektrode
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Ionselektiv elektrode
Måleområde 0,2 til 260 mg/L
Parameter Cyanid