Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Ionselektive elektroder (ISE)
Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
S7-BNC-kabel (30281915)
Model-:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode
perfectION CI-kombinationselektrode
perfectION CN-kombinationselektrode
perfectION CU2+ kombinationselektrode
perfectION Ca+2 kombinationselektrode
perfectION DX223-Na+ halvcelleelektrode
perfectION DX235-Cl- Halvcelleelektrode
perfectION FI- Kombinationselektrode
perfectION I- Kombinationselektrode
perfectION K+ kombinationselektrode
perfectION NO3- Kombinationselektrode
perfectION Na+ kombinationselektrode
perfectION Pb2+ kombinationselektrode
Måleområde:
0,002 til 23000 mg/L
0,005 til 127000 mg/L
0,02 mg/ - mættet opløsning
0,02 til 40100 mg/L
0,04 til 39000 mg/L
0,1 til 14000 mg/L
0,2 til 20700 mg/L
0,2 til 260 mg/L
1,0 til 1 x 10-7 mol/L
1,0 til 1,0-5 mol/L
1,8 til 35500 mg/L
6,4 x 10 -6354 mg/L
Ag+: 0,01 til 108000 mg/L; S2-: 0,003 til 32000 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inden første brug, skyl elektroden med destilleret vand og læg den i blød i den relevante standard i 24-48 timer og fyld derefter med referenceelektrolyt (se tabellen ovenfor)
- ISA (ionisk styrkejustering) opløsning skal tilsættes til alle kalibreringsstandarder og prøver før måling for at få nøjagtige resultater
- Se elektrodebrugervejledningen for passende forhold mellem ISA-opløsning og prøvevolumen
- Tilsæt påfyldningsopløsning hver dag før brug af elektroden (mindst 2,5 cm over prøveniveauet i bægeret)
- Sørg for at skrue hætten godt fast umiddelbart efter brug
- Fyldningsopløsningen inde i elektroden bør ikke have lov til at fordampe, da krystallisation vil resultere
- For opbevaring mellem målinger og op til tre dage, opbevares i den relevante standard
- For langtidsopbevaring henvises til den specifikke ISE-elektrodebrugervejledning
- Sensormembranen vil slides over tid; hver membran kan holde omkring seks måneder ved normal brug, men den faktiske levetid vil afhænge af den type prøver, der måles
- Konkurrerende ioninterferenser er almindelige. Se ISE-elektrodebrugervejledningen for potentielle interferenser
- Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence Bordplade, Seven2Go , og SevenGo Transportabel
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | Required Solutions: Reference Electrolyte - Ion Electrolyte B - 51344751 Ionic Strength Adjuster - 5 mol/L NaClO4 |
| Type påfyldningsopløsning | ISA |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Driftsområde (metrisk) | 0,2 til 20700 mg/L |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 176 °F |
| Model- | perfectION Pb2+ kombinationselektrode |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Vis mere |