Få mere at vide
Beschreibung
- Inden første brug, skyl elektroden med destilleret vand og læg den i blød i den relevante standard i 24-48 timer og fyld derefter med referenceelektrolyt (se tabellen ovenfor)
- ISA (ionisk styrkejustering) opløsning skal tilsættes til alle kalibreringsstandarder og prøver før måling for at få nøjagtige resultater
- Se elektrodebrugervejledningen for passende forhold mellem ISA-opløsning og prøvevolumen
- Tilsæt påfyldningsopløsning hver dag før brug af elektroden (mindst 2,5 cm over prøveniveauet i bægeret)
- Sørg for at skrue hætten godt fast umiddelbart efter brug
- Fyldningsopløsningen inde i elektroden bør ikke have lov til at fordampe, da krystallisation vil resultere
- For opbevaring mellem målinger og op til tre dage, opbevares i den relevante standard
- For langtidsopbevaring henvises til den specifikke ISE-elektrodebrugervejledning
- Sensormembranen vil slides over tid; hver membran kan holde omkring seks måneder ved normal brug, men den faktiske levetid vil afhænge af den type prøver, der måles
- Konkurrerende ioninterferenser er almindelige. Se ISE-elektrodebrugervejledningen for potentielle interferenser
- Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence Bordplade, Seven2Go , og SevenGo Transportabel
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver
Spezifikation
Spezifikation
| Applikationer | Til bestemmelse af natriumioner |
| Konnektortyper | S7-BNC-kabel (30281915) |
| Oversigt | Required Solutions: Reference Electrolyte - 3 mol/L KCl - 51350072 Ionic Strength Adjuster - NH4Cl / NH4OH |
| Type påfyldningsopløsning | 3 mol/l KCl |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 176 °F |
| pH-område | 8 til 11 |
| Interferenser | 3 mol/l KCl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?