Få mere at vide
Mettler Toledo™ perfectION™ Ion-selektive epoxykombinationselektroder
Shop alle Mettler Toledo produkterBeskrivelse
Ion-selektiv kombinationselektrode
- Tilgængelig med polymer-matrix eller solid state membran velegnet til præcis bestemmelse af specifikke ioner
- Epoxylegemer
- 4,75 tommer lang (120 mm) og 0,5 tommer. (12 mm) i diameter
Bemærk
Ikke til brug med ethanol
Ordreinfo
For andre ion-selektive elektroder og til membransæt, der ikke er anført her, kontakt din Fisher Scientific™ Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Til bestemmelse af fluoridioner |
| Konnektortyper | LEMO |
| Type påfyldningsopløsning | Ionelektrolyt A |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Længde (engelsk) Kabel | 3.9 ft. |
| Længde (metrisk) | 120mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1.2m |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 176 °F |
| pH-område | 4,5 til 5,5 |
| Vis mere |