Få mere at vide
Mettler Toledo™ perfectION™ Ion-selektive epoxykombinationselektroder
Shop alle Mettler Toledo produkterBeskrivelse
Ion-selektiv kombinationselektrode
- Tilgængelig med polymer-matrix eller solid state membran velegnet til præcis bestemmelse af specifikke ioner
- Epoxylegemer
- 4,75 tommer lang (120 mm) og 0,5 tommer. (12 mm) i diameter
Bemærk
Ikke til brug med ethanol
Ordreinfo
For andre ion-selektive elektroder og til membransæt, der ikke er anført her, kontakt din Fisher Scientific™ Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Til bestemmelse af kobberioner |
| Konnektortyper | Lemo |
| Type påfyldningsopløsning | Ionelektrolyt D |
| Længde (engelsk) Kabel | 3.9 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 1.2m |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 176 °F |
| pH-område | 2 til 12 |
| membran | Fast tilstand |
| Elektrode | Fast tilstand |
| Vis mere |