Beskrivelse
Gasfølende kombinationselektroder
- Robuste polyphenylsulfid (PPS GF 40) skafter med 40 % glasfiberindhold
- Kemisk resistent
- Optimeret membranmodulspids er kegleformet for at eliminere indesluttede luftbobler
Ikke til brug med ethanol
Ordreinfo
For andre ion-selektive elektroder og til membransæt, der ikke er anført her, kontakt din Fisher Scientific™ Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Til bestemmelse af ammoniakioner |
| Konnektortyper | S7 |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 120mm |
| Materiale | PPS |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 122 °F |
| pH-område | >11 |
| Interferenser | Flygtige baser |
| membran | Polymer matrix |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 til 50 °C |
| Vis mere |