Få mere at vide
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroder
Artikelnummer. p-4704695 Shop alle Mettler Toledo produkter
Temperatur (engelsk) Drift:
32° til 104 °F
32° til 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 40 °C
0 °C til 80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11957831
Brand: Mettler Toledo™ 51344830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Muliggør optimal kontakt mellem elektrolytten og måleopløsningen
  • Elektrolytopløsning flyder let gennem krydset ved at trykke elektrodehovedet nedad
  • Sikrer, at krydset er optimalt renset mellem målingerne
  • Elektrolytten kan blot tømmes og genopfyldes, hvis det er nødvendigt
  • Muffeforbindelse, der muliggør optimal kontakt mellem elektrolytten og måleopløsningen, selv i vanskelige prøver
  • Består af en måleelektrode komplet med en integreret reference
  • Sensor med påsat kabel og BNC stik
  • Referenceelektrolyt (60 ml)
  • Betjeningsvejledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Kan let flyde gennem krydset og krydset renses optimalt mellem målingerne og elektrolytten kan nemt tømmes og genopfyldes
Konnektortyper Lemo
Oversigt perfectION kam PB Lemo
Type påfyldningsopløsning ISA
Længde (metrisk) kabel 1.20 m
Materiale Epoxy
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 176 °F
Model- perfectION kam PB Lemo
Til brug med (udstyr) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Combination Ion Selective Electrode, BNC vandtæt stik