Få mere at vide
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroder
Artikelnummer. 11997931
Skift visning
Temperatur (engelsk) Drift:
32° til 104 °F
32° til 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 40 °C
0 °C til 80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (engelsk) Drift Temperatur (metrisk) Drift Pakningsstørrelse
11997931 32° til 104 °F 0 °C til 40 °C Hver
11957831 32° til 176 °F 0 °C til 80 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11997931 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 DKK
    2719.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 440.94 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Muliggør optimal kontakt mellem elektrolytten og måleopløsningen
  • Elektrolytopløsningen flyder let gennem overgangen ved at trykke elektrodehovedet nedad
  • Sikrer, at overgangen bliver optimalt renset mellem målingerne
  • Elektrolyt kan blot tømmes og genopfyldes om nødvendigt
  • Hylseovergang, der muliggør optimal kontakt mellem elektrolytten og måleløsningen, selv i vanskelige prøver
  • Består af en måleelektrode komplet med en integreret reference
  • Sensor med tilsluttet kabel og BNC-stik
  • Referenceelektrolyt (60 ml)
  • Betjeningsinstruktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Kan let flyde gennem krydset og krydset renses optimalt mellem målingerne og elektrolytten kan nemt tømmes og genopfyldes
Oversigt perfectION membranmodul K
Type påfyldningsopløsning ISA
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 104 °F
Model- perfectION membranmodul K
Til brug med (udstyr) Alle pH-, mV-målere eller ionometre
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Membrankombination ISE