Få mere at vide
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroder
Beskrivelse
- Elektrolytopløsningen flyder let gennem overgangen ved at trykke elektrodehovedet nedad
- Sikrer, at overgangen bliver optimalt renset mellem målingerne
- Elektrolyt kan blot tømmes og genopfyldes om nødvendigt
- Hylseovergang, der muliggør optimal kontakt mellem elektrolytten og måleløsningen, selv i vanskelige prøver
- Består af en måleelektrode komplet med en integreret reference
- Sensor med tilsluttet kabel og BNC-stik
- Referenceelektrolyt (60 ml)
- Betjeningsinstruktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Kan let flyde gennem krydset og krydset renses optimalt mellem målingerne og elektrolytten kan nemt tømmes og genopfyldes |
| Konnektortyper | Lemo |
| Oversigt | perfectION kam PB Lemo |
| Type påfyldningsopløsning | ISA |
| Længde (metrisk) kabel | 1.20 m |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 176 °F |
| Model- | perfectION kam PB Lemo |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-, mV-målere eller ionometre |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Vis mere |