Få mere at vide
Mettler Toledo™ P50 Line termiske printere
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
P-56RUE termisk printer
Beskrivelse
- Universal printer velegnet til at dokumentere resultater og printe etiketter
- Dokumenter vejnings- og testdata på standard strimmelpapir
- Standard papiråbning, 50 mm og maksimalt 60 mm
- Interface: RS232, USB , Ethernet
- Udskriftsenhed: Stripprinter, 24 tegn/linje
- Hastighed: 100 mm/sekund
- Printenhedens holdbarhed: 1,5 millioner linjer
- Dimensioner: 315D x 240W x 180mm H (12,4 x 9,4 x 7 tommer)
P-56RUE printer
- Indbygget realtidsur
- Udskriv applikation og automatisk registrering af indstillinger
- Stik til valgfri PowerPac
Ordreinfo
Tilbehør fås separat (kat. nr. 01-910-270 til -274).
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 315 x 240 x 180 mm |
| Type | P-56RUE termisk printer |