Få mere at vide
Mettler Toledo™ P50 Line termiske printere
Artikelnummer. 15310373 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
P-56RUE termisk printer
Artikelnummer. 15310373
Brand: Mettler Toledo™ 30094673
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blækfri termisk printer til at generere hurtige og højkvalitetsudskrifter uden støj eller vibrationer. Mettler Toledo P50 Line termiske printere er kompatible med vægte, titratorer, fugtanalysatorer og pH-målere.
  • Universal printer velegnet til at dokumentere resultater og printe etiketter
  • Dokumenter vejnings- og testdata på standard strimmelpapir
  • Standard papiråbning, 50 mm og maksimalt 60 mm
  • Interface: RS232, USB , Ethernet
  • Udskriftsenhed: Stripprinter, 24 tegn/linje
  • Hastighed: 100 mm/sekund
  • Printenhedens holdbarhed: 1,5 millioner linjer
  • Dimensioner: 315D x 240W x 180mm H (12,4 x 9,4 x 7 tommer)
P-56RUE printer
  • Indbygget realtidsur
  • Udskriv applikation og automatisk registrering af indstillinger
  • Stik til valgfri PowerPac
Ordreinfo
Tilbehør fås separat (kat. nr. 01-910-270 til -274).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 315 x 240 x 180 mm
Type P-56RUE termisk printer