Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Redox ORP Elektroder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
InLab Redox Pt805
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flyde
InLab™ Redox Mikro
InLab™ Redox-L
Type:
Halvcelleelektrode; Sølvring indikator
Kombinationselektrode
Elektrode:
Guldringindikator
Platinringindikator
Sølvringindikator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Måling af oxidations-/reduktionspotentiale (ORP)
- Drikkevand
- Køletårne
- Svømmehaller
- Drikkevandsforsyninger
- Spildevand
- Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
- Keramisk forbindelse (undtagen InLab Redox Flow med bevægelig glasmuffeforbindelse)
- Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- InLab Redox Pt805 og InLab Redox Ag805: ingen elektrolyt påkrævet og skal parres med InLab Reference (51343190)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinationselektrode |
| Elektrode | Platinringindikator |
| Type påfyldningsopløsning | 3 mol/l KCl |
| Til brug med (applikation) | Til måling af opløsningens oxidations-/reduktionsevne |
| Til brug med (udstyr) | S7 til BNC (30281915) |
| Intern reference | ARGENTHAL med Ag+ fælde |
| Vis mere |