Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Redox ORP Elektroder
Artikelnummer. 10353713 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
InLab Redox Pt805
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flyde
InLab™ Redox Mikro
InLab™ Redox-L
Type:
Halvcelleelektrode; Sølvring indikator
Kombinationselektrode
Elektrode:
Guldringindikator
Platinringindikator
Sølvringindikator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10353713
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ORP/Redox-elektrode med en metalringindikator designet til måling af oxidation/reduktionspotentiale; ideel til vand og andre generelle anvendelser.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Måling af oxidations-/reduktionspotentiale (ORP)
  • Drikkevand
  • Køletårne
  • Svømmehaller
  • Drikkevandsforsyninger
  • Spildevand
  • Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk forbindelse (undtagen InLab Redox Flow med bevægelig glasmuffeforbindelse)
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • InLab Redox Pt805 og InLab Redox Ag805: ingen elektrolyt påkrævet og skal parres med InLab Reference (51343190)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode
Elektrode Platinringindikator
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Til måling af opløsningens oxidations-/reduktionsevne
Til brug med (udstyr) S7 til BNC (30281915)
Intern reference ARGENTHAL med Ag+ fælde
Model- InLab™ Redox-L
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 6,69 tommer.
Længde (metrisk) 170 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm