Få mere at vide
Mettler Toledo™ Metal Halvcelle Elektroder
Artikelnummer. 10742722 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10742722 S7 Hver
1 options
Artikelnummer. 10742722 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 59904408
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til elektrokemiske anvendelser.
  • Polypropylen skaft
  • Elektrodehoved: S7 (RedCap)
  • Temperaturområde: 30° - 80 °C
  • Sølvstift: 6 mm diameter, 10 mm længde
  • Metal: Sølvspids
Ordreinfo
  • Skaftlængde: 120mm
  • Skaftdiameter: 12mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7
Materiale Polypropylen
Temperatur (metrisk) Drift -30 °C til +80 °C
Temperatur (engelsk) Drift -22 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +80 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm