Beskrivelse
- Ideel til rent vand
- Til alle almindelige applikationer
- Lav vedligeholdelse og nem håndtering
- Inkluderer 1 m (39 tommer) kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,08 cm -1 |
| Konnektortyper | Mini-DIN |
| Celletype | 2 stålstænger |
| Oversigt | Cond sonde LE740 |
| Længde (engelsk) Kabel | 38,4 tommer. |
| Længde (metrisk) kabel | 1.00 m |
| Måleområder | 0,01μ S/cm -1 |
| Model- | Cond sonde LE740 |