Få mere at vide
Mettler Toledo™ LE703 Konduktivitetselektrode
Artikelnummer. 10243473 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10243473
Brand: Mettler Toledo™ 51340335
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den ideelle sensor til generelle ledningsevnemålinger. Eneste begrænsning: anbefales ikke til prøver under 10 μS/cm.
  • For FiveEasy og FiveGo meter
  • Krop af polycarbonat
  • Integreret temperaturføler
  • Rækkevidde: 10 μS/cm-200mS/cm
  • Temp.: 0° til 80 °C
  • Længde: 120mm
  • Dia.: 12 mm
  • stik; Mini DIN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,55 cm-1
Konnektortyper Mini-DIN
Celletype 4 grafitstænger
Sensortyper Integreret temperatursensor
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 130 °C
Oversigt Cond sonde LE703
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 38,4 tommer.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.00 m
Materiale Polycarbonat
Måleområder 0,01 til 200 mS/cm
Temperatursensor NTC 30 kilohm
Model- Cond sonde LE703