Få mere at vide
Mettler Toledo™ ISA løsninger
Artikelnummer. p-4110781 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
ISA løsning
ISS-løsning
TISAB II med CDTA
TISAB III med CDTA
Til brug med (udstyr):
Calciumelektrode
Fluor elektrode
ISE-kombinationselektrode
Kaliumelektrode
Nitratelektrode
Pakningsstørrelse:
3790ml
475ml
Artikelnummer. 11947511
Brand: Mettler Toledo™ 51344760
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Løsninger til perfectION™ kombinerede ionselektive elektroder
Løsninger (ionisk styrkejusteringsbuffere)
  • Ionelektrolyt B (til chlorid, kobber, iodid, sølv/sulfid ISE'er), 475mL
  • ISA for calciumelektrode, 475mL
  • ISA for kaliumelektrode, 475mL
  • ISA for nitratelektrode, 475mL
  • Nitrat ISS (til undertrykkelse af interferens), 475mL
  • Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
  • Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt perfectION ISA solid state ISE
Til brug med (udstyr) ISE-kombinationselektrode
Type ISA løsning
Type påfyldningsopløsning Ionelektrolyt B (Chlorid, kobber, iodid, sølv)
Emballage 475 mL
Mængde 475 mL
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.