Få mere at vide
Mettler Toledo™ ISA løsninger
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
ISA løsning
ISS-løsning
TISAB II med CDTA
TISAB III med CDTA
Til brug med (udstyr):
Calciumelektrode
Fluor elektrode
ISE-kombinationselektrode
Kaliumelektrode
Nitratelektrode
Pakningsstørrelse:
3790ml
475ml
Beskrivelse
Løsninger (ionisk styrkejusteringsbuffere)
- Ionelektrolyt B (til chlorid, kobber, iodid, sølv/sulfid ISE'er), 475mL
- ISA for calciumelektrode, 475mL
- ISA for kaliumelektrode, 475mL
- ISA for nitratelektrode, 475mL
- Nitrat ISS (til undertrykkelse af interferens), 475mL
- Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
- Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | perfectION nitrat ISS |
| Til brug med (udstyr) | Nitratelektrode |
| Type | ISS-løsning |
| Type påfyldningsopløsning | Nitrat ISS |
| Emballage | 475 mL |
| Mængde | 475 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.