Få mere at vide
Mettler Toledo™ ISA løsninger
Artikelnummer. 11957511 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Type:
ISA løsning
ISS-løsning
TISAB II med CDTA
TISAB III med CDTA
Til brug med (udstyr):
Calciumelektrode
Fluor elektrode
ISE-kombinationselektrode
Kaliumelektrode
Nitratelektrode
Pakningsstørrelse:
3790ml
475ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) unitSize
11957511 ISA løsning Calciumelektrode 475ml
11947511 ISA løsning ISE-kombinationselektrode 475ml
11977511 ISA løsning Nitratelektrode 475ml
12797421 ISA løsning Kaliumelektrode 475ml
11987511 ISS-løsning Nitratelektrode 475ml
11997511 TISAB II med CDTA Fluor elektrode 3790ml
11907521 TISAB III med CDTA Fluor elektrode 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11957511 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344761
Løsninger til perfectION™ kombinerede ionselektive elektroder
Løsninger (ionisk styrkejusteringsbuffere)
  • Ionelektrolyt B (til chlorid, kobber, iodid, sølv/sulfid ISE'er), 475mL
  • ISA for calciumelektrode, 475mL
  • ISA for kaliumelektrode, 475mL
  • ISA for nitratelektrode, 475mL
  • Nitrat ISS (til undertrykkelse af interferens), 475mL
  • Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
  • Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt perfectION calcium ISA
Til brug med (udstyr) Calciumelektrode
Type ISA løsning
Type påfyldningsopløsning Kalcium
Emballage 475 mL
Mængde 475 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • perfectION Calcium ISA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride