Få mere at vide
Mettler Toledo™ ISA løsninger
Artikelnummer. 11947511
Skift visning
Type:
ISA løsning
ISS Løsning
TISAB II med CDTA
TISAB III med CDTA
Til brug med (udstyr):
Calciumelektrode
Fluoridelektrode
ISE Kombinationselektrode
Kaliumelektrode
Nitratelektrode
Pakningsstørrelse:
3790ml
475ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11947511 ISA løsning ISE Kombinationselektrode 475ml
11957511 ISA løsning Calciumelektrode 475ml
11977511 ISA løsning Nitratelektrode 475ml
12797421 ISA løsning Kaliumelektrode 475ml
11987511 ISS Løsning Nitratelektrode 475ml
11997511 TISAB II med CDTA Fluoridelektrode 3790ml
11907521 TISAB III med CDTA Fluoridelektrode 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11947511 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    893.22 DKK / 475ml
    Spare 181.78 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Løsninger til perfectION™ kombinerede ionselektive elektroder
Løsninger (ionisk styrkejusteringsbuffere)
  • Ionelektrolyt B (til chlorid, kobber, iodid, sølv/sulfid ISE'er), 475mL
  • ISA for calciumelektrode, 475mL
  • ISA for kaliumelektrode, 475mL
  • ISA for nitratelektrode, 475mL
  • Nitrat ISS (til undertrykkelse af interferens), 475mL
  • Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
  • Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt perfectION ISA solid state ISE
Til brug med (udstyr) ISE Kombinationselektrode
Type ISA løsning
Type påfyldningsopløsning Ionelektrolyt B (Chlorid, kobber, iodid, sølv)
Emballage 475 mL
Mængde 475 mL