Få mere at vide
Mettler Toledo™ Ion-selektive kombinationselektroder: Fyldningsløsninger
Artikelnummer. p-4883968 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type påfyldningsopløsning:
0,5 mol/l MgS04
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr):
Bromid ISE
ISE kombinationselektrode
Kalcium ISE
Kalium ISE
Klorid ISE
Nitrat ISE
Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. 12669185
Brand: Mettler Toledo™ 51340029
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med ISE kombinationselektroder.
Til brug med ISE kombinationselektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elektrolyt til bromid ISE, 20mL
Til brug med (udstyr) Bromid ISE
Type Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger
Type påfyldningsopløsning 1 mol/L KNO3
Til brug med (applikation) Bestem bromidkoncentrationen i prøver
Emballage Se de enkelte komponenter
Mængde 20 mL
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C