Learn More
Mettler Toledo™ Ion-selektive kombinationselektroder: Fyldningsløsninger
Product Code. 12689185
Change view
Click to view available options
Type påfyldningsopløsning:
0,5 mol/l MgS04
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr):
Ammonium ISE
Bromid ISE
Calcium ISE
Chlorid ISE
Fluorid ISE
Kalium ISE
Nitrat ISE
Unit Size:
20ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type påfyldningsopløsning Til brug med (udstyr) Unit Size
12689185 3 mol/L KCl Fluorid ISE 20ml
12669185 1 mol/L KNO3 Bromid ISE 20ml
12699185 0,5 mol/l MgS04 Calcium ISE 20ml
12679185 1 mol/L KNO3 Chlorid ISE 20ml
12619195 0,5 mol/l MgS04 Nitrat ISE 20ml
12609195 0,5 mol/l MgS04 Kalium ISE 20ml
10320662 0,5 mol/l MgS04 Ammonium ISE 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12689185 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 51340031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    230.52 DKK / 20ml
    Spare 39.48 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til brug med ISE kombinationselektroder.
Til brug med ISE kombinationselektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Elektrolyt til Fluorid ISE, 20mL
Til brug med (udstyr) Fluorid ISE
Type ISE-fyldningsløsning
Type påfyldningsopløsning 3 mol/L KCl
Til brug med (applikation) Bestem fluoridkoncentrationen i prøver
Emballage Flaske
Mængde 20 mL
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C