Få mere at vide
Mettler Toledo™ Ion-selektive kombinationselektroder: Fyldningsløsninger
Artikelnummer. 12669185 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
0,5 mol/l MgS04
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr):
Bromid ISE
ISE kombinationselektrode
Kalcium ISE
Kalium ISE
Klorid ISE
Nitrat ISE
Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Pakningsstørrelse:
20ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type påfyldningsopløsning Til brug med (udstyr) unitSize
12669185 1 mol/L KNO3 Bromid ISE 20ml
12699185 0,5 mol/l MgS04 Kalcium ISE 20ml
12679185 1 mol/L KNO3 Klorid ISE 20ml
12689185 3 mol/L KCl ISE kombinationselektrode 20ml
12619195 0,5 mol/l MgS04 Nitrat ISE 20ml
12609195 0,5 mol/l MgS04 Kalium ISE 20ml
10320662 0,5 mol/l MgS04 Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12669185 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340029
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med ISE kombinationselektroder.
Til brug med ISE kombinationselektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elektrolyt til bromid ISE, 20mL
Til brug med (udstyr) Bromid ISE
Type Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger
Type påfyldningsopløsning 1 mol/L KNO3
Til brug med (applikation) Bestem bromidkoncentrationen i prøver
Emballage Se de enkelte komponenter
Mængde 20 mL
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C