Få mere at vide
Mettler Toledo™ Ion-selektive kombinationselektroder: Fyldningsløsninger
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type påfyldningsopløsning:
0,5 mol/l MgS04
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr):
Bromid ISE
ISE kombinationselektrode
Kalcium ISE
Kalium ISE
Klorid ISE
Nitrat ISE
Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder
Pakningsstørrelse:
20ml
Beskrivelse
Til brug med ISE kombinationselektroder.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Elektrolyt til Ammonium ISE, 20mL |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Orion Ionselektive elektroder |
| Type | Ion-selektive kombinationselektroder Fyldningsløsninger |
| Type påfyldningsopløsning | 0,5 mol/l MgS04 |
| Til brug med (applikation) | Bestem ammoniumkoncentrationen i prøver |
| Emballage | 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker |
| Mængde | 20 mL |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 50 °C |