Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Alsidig pH-elektrode
Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Drikkevand
- Læskedrikke
- Øl
- Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
- Udskiftelig keramisk forbindelse
- Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Polysulfon |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinationselektrode; Integreret temperatursonde |
| Type påfyldningsopløsning | 3 mol/l KCl |
| Til brug med (applikation) | Alternativt til målinger i simple prøver, tilbyder et enestående pris/ydelsesforhold |
| Til brug med (udstyr) | Fast kabel til sensor |
| Intern reference | ARGENTHAL med Ag+ fælde |
| Vis mere |