Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Alsidige pH-elektrode-udskiftelige keramiske forbindelser
Shop alle Mettler Toledo produkter
Knudepunkt:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Tilbehør
- Til brug med InLab™ Alsidig og InLab™ Alsidig Pro
Tekniske data
Tekniske data
| Knudepunkt | Keramisk |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 60 °C |
| Type | Sæt med udskiftelige kryds |
| Til brug med (applikation) | Alternativt til målinger i simple prøver, tilbyder et enestående pris/ydelsesforhold |
| Til brug med (udstyr) | InLab betegnelser alsidig og alsidig Pro pH-elektrode |
| Inkluderer | 10 Keramisk kryds |