Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenceelektroder
Artikelnummer. 10756513
Skift visning
Knudepunkt:
Keramisk
PTFE ærme
Tredobbelt/keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Knudepunkt Pakningsstørrelse
10756513 Keramisk Hver
10018622 PTFE ærme Hver
10777304 Tredobbelt/keramisk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756513 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1165.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 239.21 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
En referenceelektrode, der skal parres med halvcellemåleelektroder.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Til brug med halvcelle måleelektroder
Tilbehør& Omsorg
  • S7-stiktype: Kabel S7 til 2 mm banan (30281923) påkrævet
  • InLab Reference: keramisk kryds
  • InLab Reference Plus: bevægelig PTFE-muffeforbindelse
  • InLab Referenceflow: tredobbelt keramisk kryds
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Halvcelle referenceelektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Til rutinemæssige applikationer og målinger i ion-selektive halvceller
Intern reference ARGENTHAL
Model- InLab™ Reference
Reference elektrolyt 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (metrisk) 12 cm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 1.2 cm