Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viskøse pH-elektroder
Artikelnummer. 12570137 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12570137
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En pH-elektrode af glas med en integreret temperatursensor med SteadyForce™ referencesystem, som er tryksat for at forhindre krydset i at tilstoppe.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Kosmetik
  • Geler, sæber, shampoo
  • Harpikser
  • Maling
  • Lakker og lime
  • Farvestoffer og farvestoffer
  • Olieholdige prøver
  • TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk forbindelse og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Viskøs
Konnektortyper S7
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 130 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning FRISCOLYT-B
Til brug med (applikation) Meget tyktflydende, meget glutinøse prøver
Til brug med (udstyr) S7 til BNC (30281915)
Intern reference SteadyForce
membran HA glas
Model- InLab™ Viskøs
Opbevaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 1,57 tommer.
Længde (metrisk) 40 mm
Diameter (engelsk) 0,23 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm