Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viskøse pH-elektroder
Artikelnummer. 10335303
Skift visning
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10335303 S7 Hver
12570137 S7 -
11977841 Multi-pin Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10335303 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 DKK
    3710.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 784.21 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
En pH-elektrode af glas med en integreret temperatursensor med SteadyForce™ referencesystem, som er tryksat for at forhindre krydset i at tilstoppe.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Kosmetik
  • Geler, sæber, shampoo
  • Harpikser
  • Maling
  • Lakker og lime
  • Farvestoffer og farvestoffer
  • Olieholdige prøver
  • TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk forbindelse og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Viskøs
Konnektortyper S7
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 130 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning FRISCOLYT-B
Til brug med (applikation) Meget tyktflydende, meget glutinøse prøver
Til brug med (udstyr) S7 til BNC (30281915)
Intern reference SteadyForce
membran HA glas
Model- InLab™ Viskøs
Opbevaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 1,57 tommer.
Længde (metrisk) 40 mm
Diameter (engelsk) 0,23 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm