Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Opløste iltsonder
Artikelnummer. 11997801
Skift visning
Forbindelser:
BNC/RCA (Cinch) IP67
Mini-LTW (IP67)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forbindelser Pakningsstørrelse
11997801 Mini-LTW (IP67) Hver
11305820 BNC/RCA (Cinch) IP67 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11997801 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51344621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12590.00 DKK
    10836.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1753.16 DKK
    13% Slukket
På lager
Et udvalg af opløste iltprober, der passer til alle applikationer.
InLab OptiOx
  • Vedligeholdelsesfri; nem at bruge; Ingen omrøring nødvendig
  • Opbevar tør
  • Skaftet er lavet af plastik; Tjek kemisk kompatibilitet med din lokale repræsentant
  • Den skal kalibreres før brug
  • Daglig kalibrering anbefales
  • Topunktskalibrering med nul-ilt-tabletter anbefalet til mindre end 1 mg/L eller mindre end 5% ilt
  • Udskift hætten hver 12. måned (uanset om den er i brug eller ej); angivet på taktarten med et cirkeldiagram-ikon
  • Nul-ilt-tabletter: 51300140
  • OptiOx Udskiftningshætte: 51344630 (første udskiftningshætte medfølger ved køb af sensoren)
  • OptiOx Kalibreringsrør: 51344631 (kalibreringsrør medfølger ved køb af sensoren)
  • OptiOx Beskyttende vagt: 51344632 (beskyttelsesbeskytter medfølger ved køb af sensoren)
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence bordplade Seven2Go og SevenGo bærbar
InLab 605
  • Kemisk resistent (kontakt din lokale repræsentant om kemisk kompatibilitet)
  • Opbevar tør
  • Sensoren skal være polariseret i 6 timer før brug
  • Blid omrøring er nødvendig under kalibrering og måling
  • Den skal kalibreres før brug
  • Daglig kalibrering anbefales
  • Membrankroppen skal udskiftes hver 3.-12. måned
  • Elektrolyten skal ændres, når membrankroppen ændres (se delenummer nedenfor)
  • Membranudskiftningssæt (3 membranlegemer, 25 ml elektrolyt): 51340293
  • Elektrolyt: 51340294
  • Forseglingssæt: 51340295
  • Kalibreringsflaske: 51340296
  • uMix Magnetisk omrører: 30040000
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence bordplade Seven2Go og SevenGo bærbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) Kabel 5 ft.
Længde (metrisk) kabel 1.80 m
Sensortyper Opløst ilt (optisk)
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 122 °F
Forbindelser Mini-LTW (IP67)
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Inkluderer 1,8 m kabel
Type Opløst iltprobe
Sondetype DO sensor
Til brug med (applikation) Rutinemæssig pH-måling
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0 til 50 mg/l
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Model- InLab™ OptiOx-ISM
Måleområde 0 til 500 %, 0 til 50 mg/L