Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Opløste iltsonder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Forbindelser:
BNC/RCA (Cinch) IP67
Mini-LTW (IP67)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
InLab OptiOx
- Vedligeholdelsesfri; nem at bruge; ingen omrøring nødvendig
- Opbevares tørt
- Skaftet er lavet af plastik; kontroller kemisk kompatibilitet med din lokale repræsentant
- Skal kalibreres før brug
- Daglig kalibrering anbefales
- Topunktskalibrering ved hjælp af iltfri tabletter foreslået for mindre end 1 mg/L eller mindre end 5 % ilt
- Udskift hætten hver 12. måned (uanset om den er i brug eller ikke i brug); angivet på måleren med et cirkeldiagramikon
- Nul ilttabletter: 51300140
- OptiOx erstatningshætte: 51344630 (første erstatningshætte medfølger ved køb af sensor)
- OptiOx kalibreringsrør: 51344631 (kalibreringsrør inkluderet ved køb af sensor)
- OptiOx beskyttelsesskærm: 51344632 (beskyttelsesskærm inkluderet ved køb af sensor)
- Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence bordplade, Seven2Go og SevenGo transportabel
InLab 605
- Kemisk resistent (kontakt din lokale repræsentant angående kemisk kompatibilitet)
- Opbevares tørt
- Sensoren skal polariseres i 6 timer før brug
- Forsigtig omrøring er påkrævet under kalibrering og måling
- Skal kalibreres før brug
- Daglig kalibrering anbefales
- Membranlegemet skal udskiftes hver 3.-12. måned
- Elektrolytten skal udskiftes, når membranlegemet udskiftes (se varenummer nedenfor)
- Membranudskiftningssæt (3 membranlegemer, 25 ml elektrolyt): 51340293
- Elektrolyt: 51340294
- Tætningssæt: 51340295
- Kalibreringsflaske: 51340296
- uMix Magnetomrører: 30040000
- Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence bordplade, Seven2Go og SevenGo transportabel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DO sensor InLab 605 |
| Længde (engelsk) Kabel | 5 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 1.80 m |
| Sensortyper | Polarografisk sensor for opløst ilt |
| Temperatur (engelsk) Drift | 0 °F til 140 °F |
| Forbindelser | BNC/RCA (Cinch) IP67 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 60 °C |
| Inkluderer | Elektrode IP67, 1,8 m kabel |
| Til brug med (udstyr) | SevenExcellence multikanal bordmåler eller SevenGo 6 bærbare målere |
| Diameter (metrisk) krop | 10.66 mm |
| Vis mere |