Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono halvcelle pH måleelektroder
Artikelnummer. p-3639385 Shop alle Mettler Toledo produkter
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 100 °C
0 °C til 130 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10202903
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343195
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En halvcellet pH-måleelektrode med et glaslegeme, der er velegnet til prøver med høj temperatur og høj pH, hvor elektrodens levetid er væsentligt kortere end en standard referenceelektrodes.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Højtemperaturprøver
  • Prøver med høj pH
  • Ætsende syrer og baser
  • Drikkevand
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7 til BNC (30281915)
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Halvcelle måleelektrode; HA Membranglas
Til brug med (applikation) Elektrolytslangekobling, Elektrolytbro
Model- InLab™ Mono
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm